4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-methylphenyl)ethanone
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 227 EUR
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₈Br₂O
Molecular Weight: 291.967 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20266827
CAS-Nummer: 3114-08-7