2,6-Dichloro-4-methylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichloro-p-toluidine, 4-Amino-3,5-dichlorotoluene, 2,6-Dichloro-4-toluidine
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 68.3 EUR
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176.043 g/mol
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190134
CAS-Nummer: 56461-98-4