2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibromo-1-benzofuran-3(2H)-one, 2,5-Dibromo-2,3-dihydro-3-oxobenzo[b]furan
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 963 EUR
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Formel: C₈H₄Br₂O₂
Molecular Weight: 291,924 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28096610
CAS-Nummer: 1823918-46-2