4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G
OR19516-250MG
OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA
279
EUR
APOSOR19516-1G
APOSOR19516-250MG
APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₆Br₂O₂ Molecular Weight: 293.94 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18378548 CAS-Nummer: 887757-31-5 UN: 3261 ADR: 8 III |