Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-6-nitroanisole, Methyl 5-bromo-3-nitro-o-anisate
OR19526-1G
OR19526-250MG
OR19526-5G
APOSOR19526-1GEA
406
EUR
APOSOR19526-1G
APOSOR19526-250MG
APOSOR19526-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₈BrNO₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21340336 CAS-Nummer: 67657-90-3 |