3-Allylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Prop-2-en-1-yl)phenol
OR19551-1G OR19551-250MG
APOSOR19551-1GEA 435 EUR
APOSOR19551-1G APOSOR19551-250MG
3-Allylphenol
3-Allylphenol
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 108…115 °C (13 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20257851
CAS-Nummer: 1446-24-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III