Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
|
Synonyme:
2-Oxo-4-phenylbutyric acid methyl ester
OR1986-500MG
OR1986-100MG
APOSOR1986-500MGEA
139
EUR
APOSOR1986-500MG
APOSOR1986-100MG
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056218 CAS-Nummer: 83402-87-3 UN: 1993 ADR: 3,III |