2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR200112-1G OR200112-250MG
APOSOR200112-1GEA 284 EUR
APOSOR200112-1G APOSOR200112-250MG
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₄O
Molecular Weight: 243.902 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18400116
CAS-Nummer: 42221-49-8
UN: 3261
ADR: 8 II