Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 223 EUR
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₇IN₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11975710
CAS-Nummer: 860646-12-4