3-Phenoxypropanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200139-1G OR200139-250MG
APOSOR200139-1GEA 0 EUR
APOSOR200139-1G APOSOR200139-250MG
3-Phenoxypropanoyl chloride
3-Phenoxypropanoyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11169653
CAS-Nummer: 28317-96-6