(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200141-1G OR200141-250MG OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA 497 EUR
APOSOR200141-1G APOSOR200141-250MG APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02223230
CAS-Nummer: 40926-73-6