6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR200163-1G
OR200163-50MG
OR200163-250MG
OR200163-500MG
APOSOR200163-1GEA
0
EUR
APOSOR200163-1G
APOSOR200163-50MG
APOSOR200163-250MG
APOSOR200163-500MG
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
6-Cyclobutoxypyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16697783 CAS-Nummer: 1250298-25-9 |