3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR200165-1G OR200165-250MG OR200165-500MG OR200165-2.5G
APOSOR200165-1GEA 589 EUR
APOSOR200165-1G APOSOR200165-250MG APOSOR200165-500MG APOSOR200165-2.5G
3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
3-(Pyridin-3-yl)propanoyl chloride
Formel: C₈H₈ClNO
Molecular Weight: 169,608 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094016
CAS-Nummer: 152656-95-6