4-Propylphenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2009-5G OR2009-25G OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA 46.4 EUR
APOSOR2009-5G APOSOR2009-25G APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00600398
CAS-Nummer: 26114-12-5