5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1H-Benzimidazol-5-yl)methanol
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 255 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.162 g/mol
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690267
CAS-Nummer: 106429-29-2