[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine, 4-(Hydroxymethyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR2058-1G
OR2058-5G
APOSOR2058-1GEA
487
EUR
APOSOR2058-1G
APOSOR2058-5G
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molecular Weight: 178,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741433 CAS-Nummer: 906352-65-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |