2-Amino-5-nitrobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR21159-1G
APOSOR21159-1GEA
219
EUR
APOSOR21159-1G
2-Amino-5-nitrobenzamide
2-Amino-5-nitrobenzamide
Formel:
C₇H₇N₃O₃ Molecular Weight: 181,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00090235 CAS-Nummer: 16313-65-8 |