3-Chloropyridazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-1,2-diazine hydrochloride
OR2124-1G OR2124-5G
APOSOR2124-1GEA 104 EUR
APOSOR2124-1G APOSOR2124-5G
3-Chloropyridazine hydrochloride
3-Chloropyridazine hydrochloride
Formel: C₄H₃ClN₂·ClH
Molecular Weight: 150,994 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547058
CAS-Nummer: 856847-77-3