2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Bis(tert-butyl)-2-hydroxynitrobenzene
OR21278-1G OR21278-250MG OR21278-5G
APOSOR21278-1GEA 184 EUR
APOSOR21278-1G APOSOR21278-250MG APOSOR21278-5G
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
2,4-Bis(tert-butyl)-6-nitrophenol
Formel: C₁₄H₂₁NO₃
Molecular Weight: 251,321 g/mol
Schmelzpunkt: 59…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026282
CAS-Nummer: 20039-94-5