7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR2133-1G
OR2133-250MG
APOSOR2133-1GEA
273
EUR
APOSOR2133-1G
APOSOR2133-250MG
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
7-Hydroxynaphthalene-1-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₇NO Molecular Weight: 169.179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03695467 CAS-Nummer: 19307-13-2 |