3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR21587-10G OR21587-1G OR21587-5G
APOSOR21587-10GEA 260 EUR
APOSOR21587-10G APOSOR21587-1G APOSOR21587-5G
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
3-Chloro-2,6-dimethoxybenzamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052963
CAS-Nummer: 90346-64-8