2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR21637-1G OR21637-5G
APOSOR21637-1GEA 0 EUR
APOSOR21637-1G APOSOR21637-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₁₃H₇ClN₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067807
CAS-Nummer: 78940-73-5