2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 79.9 EUR
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Formel: C₁₃H₁₂N₂OS
Molecular Weight: 244,312 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052123
CAS-Nummer: 175135-83-8