1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2173-1G
OR2173-5G
APOSOR2173-1GEA
65.4
EUR
APOSOR2173-1G
APOSOR2173-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene 95%
1,5-Dibromo-2,4-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₈Br₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061097 CAS-Nummer: 24988-36-1 |