Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-3-(methoxycarbonyl)-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole, Methyl [2-chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-methyl-1H-pyrrol-3-yl]acetate
OR21814-1G
OR21814-250MG
APOSOR21814-1GEA
382
EUR
APOSOR21814-1G
APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₄ Molecular Weight: 245.66 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179171 CAS-Nummer: 77978-86-0 |