1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-n-butoxylbenzene, 1-(4-Bromophenoxy)butane, 4-Bromophenyl but-1-yl ether
OR21904-1G
OR21904-5G
APOSOR21904-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21904-1G
APOSOR21904-5G
1-Bromo-4-butoxybenzene 97%
1-Bromo-4-butoxybenzene
Formel:
C₁₀H₁₃BrO Molecular Weight: 229.114 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037100 CAS-Nummer: 39969-57-8 |