6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Formylpyridazin-3-ol, 3-Formyl-6-hydroxypyridazine, 6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbaldehyde
OR2217-250MG
APOSOR2217-250MGEA 136 EUR
APOSOR2217-250MG
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde 90%, tech
6-Hydroxypyridazine-3-carboxaldehyde
Formel: C₅H₄N₂O₂
Molecular Weight: 124,097 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998728
CAS-Nummer: 933734-91-9