9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 432 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Molecular Weight: 184,232 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00204505
CAS-Nummer: 334-20-3
UN: 3261
ADR: 8,III