4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)-3-oxobut-1-ene, 1-Methyl-3-(3-oxobut-1-en-1-yl)-1H-indole
OR22350-1G OR22350-250MG
APOSOR22350-1GEA 279 EUR
APOSOR22350-1G APOSOR22350-250MG
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
4-(1-Methyl-1H-indol-3-yl)but-3-en-2-one
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molecular Weight: 199,248 g/mol
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00218450
CAS-Nummer: 169057-08-3