4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22522-10G OR22522-1G
APOSOR22522-10GEA 284 EUR
APOSOR22522-10G APOSOR22522-1G
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molecular Weight: 222.237 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276566
CAS-Nummer: 14939-93-6