1-Isobutyl-1H-benzimidazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-Methylprop-1-yl)-1H-benzimidazole

OR2267-1G OR2267-5G
APOSOR2267-1GEA 55.1 EUR
APOSOR2267-1G APOSOR2267-5G
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
1-Isobutyl-1H-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Siedepunkt: 155…165 °C
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464042
CAS-Nummer: 305346-88-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR