3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl 5-[methyl(methylsulphonyl)amino]isophthalate, N-[3-Carboxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl]-N-methylmethanesulphonamide
OR2286-100MG OR2286-500MG
APOSOR2286-100MGEA 116 EUR
APOSOR2286-100MG APOSOR2286-500MG
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-(Methoxycarbonyl)-5-[methyl(methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₆S
Molecular Weight: 287.289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954475
CAS-Nummer: 695215-94-2