3-Methylpiperidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-2-oxopiperidine, 2-Methyl-5-pentanelactam
OR22899-1G OR22899-250MG
APOSOR22899-1GEA 108 EUR
APOSOR22899-1G APOSOR22899-250MG
3-Methylpiperidin-2-one
3-Methylpiperidin-2-one
Formel: C₆H₁₁NO
Molecular Weight: 113.158 g/mol
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00177941
CAS-Nummer: 3768-43-2