Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2292-1G
OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA
174
EUR
APOSOR2292-1G
APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Formel:
C₁₄H₂₄INO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09952119 CAS-Nummer: 213013-98-0 |