4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-(4-methoxyanilino)tetrahydropyridine-1-carboxylate
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 87 EUR
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₆N₂O₃
Molecular Weight: 306,4 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02102341
CAS-Nummer: 306934-84-9