3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2,5-Dimethylfur-3-yl)methylamine
OR22999-1G OR22999-250MG
APOSOR22999-1GEA 429 EUR
APOSOR22999-1G APOSOR22999-250MG
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran 90%
3-(Aminomethyl)-2,5-dimethylfuran
Formel: C₇H₁₁NO
Molecular Weight: 125,168 g/mol
Siedepunkt: 42…56 °C (0,1 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02677701
CAS-Nummer: 306934-85-0
UN: 2735
ADR: 8,III