[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G
OR23166-25G
OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA
94.4
EUR
APOSOR23166-1G
APOSOR23166-25G
APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Formel:
C₁₁H₁₁NS Molecular Weight: 189,277 g/mol Schmelzpunkt: 76…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02682030 CAS-Nummer: 203436-48-0 UN: 3259 ADR: 8,III |