(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23185-1G OR23185-250MG
APOSOR23185-1GEA 72.5 EUR
APOSOR23185-1G APOSOR23185-250MG
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol 95%
(4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Siedepunkt: 114…116 °C (0,05 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682009
CAS-Nummer: 40987-24-4