(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23248-1G OR23248-250MG
APOSOR23248-1GEA 88.6 EUR
APOSOR23248-1G APOSOR23248-250MG
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188,226 g/mol
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682046
CAS-Nummer: 153863-35-5