5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23251-1G OR23251-5G
APOSOR23251-1GEA 130 EUR
APOSOR23251-1G APOSOR23251-5G
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 70…80 °C (0,1 mm Hg)
Dichte: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086113
CAS-Nummer: 6831-91-0