5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 132 EUR
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₇NOS₂
Molecular Weight: 209,288 g/mol
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02682090
CAS-Nummer: 499770-66-0