4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 58 EUR
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₇ClN₂O₂S
Molecular Weight: 242.682 g/mol
Schmelzpunkt: 108…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681937
CAS-Nummer: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8 III