1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 353 EUR
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇N₃S
Molecular Weight: 201,248 g/mol
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681939
CAS-Nummer: 352018-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III