1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-4-(1H-pyrazol-1-yl)toluene, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl bromide
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 183 EUR
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Molecular Weight: 237,096 g/mol
Schmelzpunkt: 77…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02681940
CAS-Nummer: 368869-85-6
UN: 1759
ADR: 8,III