3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 48 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Molecular Weight: 221.64 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03086121
CAS-Nummer: 91182-77-3
UN: 3261
ADR: 8 III