3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 145 EUR
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₇N₃O₃S
Molecular Weight: 225,224 g/mol
Schmelzpunkt: 224…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126302
CAS-Nummer: 263385-59-7