3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23349-10G
OR23349-1G
OR23349-250MG
APOSOR23349-10GEA
899
EUR
APOSOR23349-10G
APOSOR23349-1G
APOSOR23349-250MG
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₉NO Molecular Weight: 171,195 g/mol Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03086140 CAS-Nummer: 129747-77-9 |