3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 223 EUR
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₉H₇NOS
Molecular Weight: 177,223 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086144
CAS-Nummer: 107073-28-9