Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-sulphonyl chloride, 3-(Chlorosulphonyl)-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole
OR23364-250MG OR23364-100MG
APOSOR23364-250MGEA 126 EUR
APOSOR23364-250MG APOSOR23364-100MG
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₂ClNO₄S
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407326
CAS-Nummer: 368869-88-9
UN: 3261
ADR: 8,III