6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3-oxo-1H-isochromene, 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3-oxo-1H-2-benzopyran
OR23500-1G OR23500-5G
APOSOR23500-1GEA 140 EUR
APOSOR23500-1G APOSOR23500-5G
6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
6,7-Dimethoxyisochroman-3-one
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Molecular Weight: 208,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011571
CAS-Nummer: 16135-41-4